Få mere at vide
O-Benzyl-L-tyrosine, 98%
Artikelnummer. 15450489
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450489 25 g 25g
15440489 5 g 5g
15460489 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63675.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16652-64-5 | C16H17NO3 | 271.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16652-64-5
Molekylær formel C16H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.32
MDL nummer MFCD00002605
InChI nøgle KAFHLONDOVSENM-GGYSOQFKNA-N
Synonym o-benzyl-l-tyrosine, h-tyr bzl-oh, 4-benzyloxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, o-benzyl-l-tyr, tyrosine, o-phenylmethyl, l-tyrosine benzyl ether, 2s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, h-tyr bn-oh
PubChem CID 725701
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-tyrosine
Smeltepunkt 259°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 2659642
Mængde 25 g
Formel vægt 271.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver