Få mere at vide
O-Benzyl-L-Serin, TRC
Artikelnummer. 30332115
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30332115 1 g
1 options
Artikelnummer. 30332115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-Serine
CAS 4726-96-9
Molekylær formel C10H13NO3
Mængde 1 g
Synonym O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Formel vægt 195.0895