Få mere at vide
O-Benzyl-L-serin, 99%
Artikelnummer. 11925521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925521 25 g Glasflaske 25g
11995511 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440930250
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 4726-96-9 | C10H13NR.3 | 195,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4726-96-9
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
InChI nøgle IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonym o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-serine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210 °C til 213 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotation 22.5
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • O-Benzyl-L-serine