Få mere at vide
O-Benzyl-L-serin, 99%
Artikelnummer. 11480507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480507 5 g 5g
11470507 1 g 1g
11448710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22393.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4726-96-9
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.218
MDL nummer MFCD00065937
InChI nøgle IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonym o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Benzyl-L-serine
Smeltepunkt 213 °C (dekomponering)
Beilstein 2114846
Mængde 5 g
Formel vægt 195.22
Optisk rotation +7° (c=1 i 1 N HCl)
Procent renhed 99%