Få mere at vide
O-Benzoyllamivudine, Mikromol
Beskrivelse
O-Benzoyllamivudine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Benzoyllamivudine |
| CAS | 143957-12-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Benzoyllamivudine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| Vis mere |