Få mere at vide
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30330083
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30330083 10 g
1 options
Artikelnummer. 30330083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20699510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Molekylær formel C11H16BF4N5O
Mængde 10 g
Synonym 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-) (1:1), 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-), O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-Benzotriazolyl Tetramethylisouronium Tetrafluoroborate, TBTU
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 321.08
Formel vægt 321.1384