Få mere at vide
O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylen)uroniumhexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976691 25 g 25g
11966691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 105379-24-6
Molekylær formel C15H20N5O·F6P
Molekylvægt (g/mol) 431.32
InChI nøgle XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
PubChem CID 13685355
IUPAC navn 1-[pyrrolidin-1-ium-1-yliden(pyrrolidin-1-yl)methoxy]benzotriazol;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 40,73 til 42,81 % C, 15,83 til 16,64 % N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
Formel vægt 431.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.