Få mere at vide
o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate, 99%
Artikelnummer. 11432957
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432957 250 g 250g
11422957 1000 g 1000g
11442957 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15530.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
O-benzoisk sulfimid-natriumsalt bruges som et kunstigt sødemiddel i drikkevarer, slik, småkager, medicin og tandpasta. Det bruges i fødevareindustrien og til at søde diabetesdiæten. Det bruges også som et syntetisk sødt uvidenhedsmiddel. Det finder anvendelse i en række forskellige drikkevarer, fødevarer, kosmetik og lægemidler for at give sødme uden at tilføje kalorier. Det er involveret som et nikkel galvanisk blegemiddel, kemisk mellemprodukt, dyrefodersødestof og anaerob adhæsiv accelerator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-benzoisk sulfimid-natriumsalt bruges som et kunstigt sødemiddel i drikkevarer, slik, småkager, medicin og tandpasta. Det bruges i fødevareindustrien og til at søde diabetesdiæten. Det bruges også som et syntetisk sødt uvidenhedsmiddel. Det finder anvendelse i en række forskellige drikkevarer, fødevarer, kosmetik og lægemidler for at give sødme uden at tilføje kalorier. Det er involveret som et nikkel galvanisk blegemiddel, kemisk mellemprodukt, dyrefodersødestof og anaerob adhæsiv accelerator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82385-42-0
Molekylær formel C7H4NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 205.16
MDL nummer MFCD00149605
InChI nøgle OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC navn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekylært hydrogen;natrium;hydrat
SMIL [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 g
Beilstein 3599229
Merck Index 14,8312
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 205.16 (Anhydrous)
Procent renhed 99%