Få mere at vide
o-benzoisk sulfimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476806
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476806 100 g 100g
11486806 500 g 500g
11496806 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23938.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.181 g/mol
o-benzoisk sulfimid bruges som et farmaceutisk smagsstof. Det bruges i højtydende væskekromatografimetode til samtidig adskillelse og bestemmelse af acesulfamkalium, saccharin og aspartam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-benzoisk sulfimid bruges som et farmaceutisk smagsstof. Det bruges i højtydende væskekromatografimetode til samtidig adskillelse og bestemmelse af acesulfamkalium, saccharin og aspartam.
Opløselighed Opløseligt i vand (3,3 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-07-2
Molekylær formel C7H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 183.181
MDL nummer MFCD00005866
InChI nøgle CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC navn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Benzoic sulfimide
Smeltepunkt 227°C to 230°C
Tæthed 0.828
Mængde 100 g
Beilstein 6888
Merck Index 14,8311
Opløselighedsinformation Soluble in water (3.3g/L at 20°C).
Formel vægt 183.18
Procent renhed ≥98%