Få mere at vide
O-Arachidonoyl Ethanolamine Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30340536
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30340536 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30340536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7661351MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Arachidonoyl Ethanolamine (hydrochloride)
CAS 443129-35-9
Molekylær formel C22 H37 N O2 . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride (1:1), (5Z,8Z,11Z,14Z)- (ACI), 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)- (9CI), O-Arachidonoyl ethanolamine hydrochloride, Virodhamine hydrochloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid 2-aminoethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H37NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(24)25-21-20-23;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21,23H2,1H3;1H/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
SMIL Cl.CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCCN
IUPAC navn 2-aminoethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 384
Formel vægt 383.2591