Få mere at vide
o-Anisoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10349440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349440 25 g Glasflaske 25g
10124780 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21615-34-9
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.6
MDL nummer MFCD00000664
InChI nøgle RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC navn 2-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Anisoyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1460g/mL
Kogepunkt 128 °C til 129 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 84 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCl
Brydningsindeks 1,5714 til 1,5734
Mængde 25 g
Beilstein 10, 140
Specifik vægtfylde 1.146
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes i vand
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.