Få mere at vide
o-Anisidine-d7, TRC
Artikelnummer. 30339391
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30339391 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30339391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67352250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Anisidine-d7
CAS 1219803-70-9
Molekylær formel C7 2H7 H2 N O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Methoxy-d3-aniline-d4, 2-Methoxy-d3-aniline-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-(methoxybenzene-d7), o-Anisidine-d7, 2-Methoxyaniline-D7 (methoxy-D3-3,4,5,6-D4), 2-Methoxyaniline-D7
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c(N)c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)aniline
Molekylvægt (g/mol) 130.2
Formel vægt 130.1124