missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Anisidine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Anisidine methyl-d3 |
| CAS | 1398066-00-6 |
| Molekylær formel | C7 D3 H6 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-d3-aniline, 1-Amino-2-(methoxy-d3)benzene, o-Anisidine-d3, 2-Methoxyaniline-D3 (methoxy-D3), 2-Methoxyaniline D3 (methoxy D3), 2-Anisidine D3 (methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.17 |
| Formel vægt | 126.087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?