Få mere at vide
o-Aminoazotoluene, TRC
Artikelnummer. 30310996
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30310996 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58600025G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene
CAS 97-56-3
Molekylær formel C14 H15 N3
Mængde 25 g
Synonym Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Yellow 3 (8CI), o-Toluidine, 4-o-tolylazo- (6CI), 2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenamine, 2,3'-Dimethyl-4'-aminoazobenzene, 2-Aminoazotoluene, 2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]amine, 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline, 2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene, 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine, 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Brasilazina Oil Yellow R, C.I. 11160, C.I. 11160B, Fast Garnet GBC Base, Fast Yellow AT, Fat Yellow B, Hidaco Oil Yellow, NSC 1797, NSC 26821, OAAT, Oil Yellow 21, Oil Yellow 2681, Oil Yellow 2R, Oil Yellow AT, Oil Yellow C, Oil Yellow I, Organol Yellow 2T, Solvent Yellow 3, Somalia Yellow R, o-AT, o-Aminoazotoluene
InChI formel InChI=1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3
SMIL Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N)c(C)c2
IUPAC navn 2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 225.29
Formel vægt 225.1266