Få mere at vide
O, alfa-dimethyl-DL-tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30137587
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137587 5 g -
30137191 1 g -
30006579 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4796805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7383-30-4
Molekylær formel C11 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Synonym Tyrosine, O,α-dimethyl-, Alanine, 3-(p-methoxyphenyl)-2-methyl-, DL- (8CI), DL-Tyrosine, O,α-dimethyl-, O,α-Dimethyltyrosine, 2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
IUPAC navn 2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropansyre
SMIL COc1ccc(CC(C)(N)C(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,alpha-Dimethyl-DL-tyrosine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 209.1052