Få mere at vide
O-Allylhydroxylamine Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Allylhydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 38945-21-0 |
| Molekylær formel | C3H8ClNO |
| MDL nummer | MFCD00012957 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NOCC=C.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.55 |
| Procent renhed | 97% |