missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

o-Adamantylanisole, TRC

Artikelnummer. 30138277
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138277 500 mg
30137329 250 mg
30011800 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA208250500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 43109-77-9
Molekylær formel C17 H22 O
Molekylvægt (g/mol) 242.36
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adapalene Imp. C (EP)
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)adamantane
SMIL COc1ccccc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 242.1671
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.