Få mere at vide
o-Acetyltoluen, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | o-Acetyltoluene |
| CAS | 577-16-2 |
| Molekylær formel | C9H10O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccccc1C |
| IUPAC navn | 1-(2-methylphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vægt | 134.0732 |