Få mere at vide
o-Acetyltoluen, TRC
Artikelnummer. 30315389
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30315389 100 g
1 options
Artikelnummer. 30315389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA189000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Acetyltoluene
CAS 577-16-2
Molekylær formel C9H10O
Mængde 100 g
Synonym 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1C
IUPAC navn 1-(2-methylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Formel vægt 134.0732