Få mere at vide
O-Acetylsalicyloyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30321481
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30321481 5 g
1 options
Artikelnummer. 30321481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1879355G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetylsalicyloyl Chloride
CAS 5538-51-2
Molekylær formel C9H7ClO3
Mængde 5 g
Synonym 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 198.6
Formel vægt 198.0084