Få mere at vide
O-Acetylmetronidazole, Mikromol™
Beskrivelse
O-Acetylmetronidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole Acetate |
| CAS | 13182-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metronidazole Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8H11N3O4 |
| Synonym | O-Acetylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-Acetate, 2-Methyl-5-nitro-imidazole-1-ethanol Acetate |
| SMIL | CC(=O)OCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Mængde | 25 mg |