Få mere at vide
O-Acetylfluphenazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052359
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052359 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052359 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
O-Acetylfluphenazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetylfluphenazine
CAS 2021-89-8
Analyt- eller komponentnavne O-Acetylfluphenazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H28 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1-Acetate, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, acetate (ester) (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-, acetate (6CI,7CI,8CI), NSC 226515
InChI formel InChI=1S/C24H28F3N3O2S/c1-18(31)32-16-15-29-13-11-28(12-14-29)9-4-10-30-20-5-2-3-6-22(20)33-23-8-7-19(17-21(23)30)24(25,26)27/h2-3,5-8,17H,4,9-16H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 479.56
Mængde 25 mg
Formel vægt 479.561 g/mol