missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Acetylemtricitabine, Mikromol™
Beskrivelse
O-Acetylemtricitabine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetylemtricitabine |
| CAS | 145032-08-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Acetylemtricitabine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 F N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(2R,5S)-2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone (9CI), 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN3O4S/c1-5(15)17-3-8-18-7(4-19-8)14-2-6(11)9(12)13-10(14)16/h2,7-8H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,16)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| IUPAC navn | [(2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?