Få mere at vide
O-Acetylbicalutamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050509
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050509 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050509 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.220025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
O-Acetylbicalutamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetylbicalutamide
CAS 1375105-24-0
Analyt- eller komponentnavne O-Acetylbicalutamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H16 F4 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanamide, 2-(acetyloxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-, 2-(Acetyloxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide, O-Acetylbicalutamide
InChI formel InChI=1S/C20H16F4N2O5S/c1-12(27)31-19(2,11-32(29,30)16-7-4-14(21)5-8-16)18(28)26-15-6-3-13(10-25)17(9-15)20(22,23)24/h3-9H,11H2,1-2H3,(H,26,28)
SMIL CC(=O)OC(C)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn [2-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)anilino]-1-[(4-fluorophenyl)sulfonylmethyl]-1-methyl-2-oxo-ethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 472.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 472.0716 g/mol