missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Acetyl Phenylephrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30311385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311385 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18757350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Acetyl Phenylephrine Hydrochloride
CAS 2732261-25-3
Molekylær formel C11H15NO3 •HCl
Mængde 50 mg
Synonym 1-Acetate-3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-(R)-benzenemethanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-8(13)15-11(7-12-2)9-4-3-5-10(14)6-9;/h3-6,11-12,14H,7H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
SMIL OC1=CC=CC([C@@H](OC(C)=O)CNC)=C1.Cl
IUPAC navn (R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl acetate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 245.7
Formel vægt 245.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.