Få mere at vide
O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir, Mikromol™
Artikelnummer. 30052680
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052680 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3267.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir
CAS 194159-22-3
Analyt- eller komponentnavne O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H30 N6 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 3-(acetyloxy)-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]propyl ester, [3-acetoxy-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl] (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoate, O-Acetyl N-CBZ Valganciclovir, O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir
InChI formel InChI=1S/C24H30N6O8/c1-14(2)18(27-24(34)37-9-16-7-5-4-6-8-16)22(33)36-11-17(10-35-15(3)31)38-13-30-12-26-19-20(30)28-23(25)29-21(19)32/h4-8,12,14,17-18H,9-11,13H2,1-3H3,(H,27,34)(H3,25,28,29,32)/t17?,18-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(COC(=O)C)OCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
IUPAC navn [3-acetyloxy-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl] (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 530.5304
Mængde 25 mg
Formel vægt 530.2125 g/mol