missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Acetyl Lacosamide, TRC

Artikelnummer. 30138754
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138754 100 mg
30006647 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA179900100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1318777-54-6
Molekylær formel C14 H18 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 278.3037
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-(benzylamino)-3-oxopropyl Acetate, (2R)-2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)-N-(phenylmethyl)propanamide, Lacosamide Imp. B (Pharmeuropa)
IUPAC navn [(2R)-2-acetamido-3-(benzylamino)-3-oxopropyl] acetate
SMIL CC(=O)N[C@H](COC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-(Acetylamino)-3-(benzylamino)-3-oxopropyl Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O4/c1-10(17)16-13(9-20-11(2)18)14(19)15-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17)/t13-/m1/s1
Formel vægt 278.1267
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.