missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Acetyl-L-tyrosine, TRC

Artikelnummer. 30319571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319571 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA192468250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Acetyl-L-tyrosine
CAS 6636-22-2
Molekylær formel C11H13NO4
Mængde 250 mg
Synonym (2S)-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoicacid, NSC 16556, O-Acetyltyrosine
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)16-9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
SMIL CC(=O)Oc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1
IUPAC navn (2S)-3-(4-acetyloxyphenyl)-2-aminopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Formel vægt 223.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.