Få mere at vide
O-Acetyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetyl-L-tyrosine |
| CAS | 6636-22-2 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S)-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoicacid, NSC 16556, O-Acetyltyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)16-9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-acetyloxyphenyl)-2-aminopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0845 |