Få mere at vide
O-Acetyl-L-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetyl-L-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 147.0532 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |