Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals O-acetyl-L-serin-hydrochlorid
Artikelnummer. 15496649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496649 5 g 5g
15486649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496649 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64933.06
 Begrænset vare
På lager
Substrat for cysteinsyntase og beta-substitueret alaninsyntase i højere planter | CAS: 66638-22-0 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol
O-acetyl-L-serin, en cystein-precursor, bruges som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af O-acetyl-L-serin(thiol)lyase(r) (OASTL) involveret i cysteinbiosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-acetyl-L-serin, en cystein-precursor, bruges som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af O-acetyl-L-serin(thiol)lyase(r) (OASTL) involveret i cysteinbiosyntese.
Opløselighed
Opløselig i ethanol næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66638-22-0
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.588
MDL nummer MFCD00060169
InChI nøgle MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Synonym o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44630053
IUPAC navn (2S)-3-acetyloxy-2-aminopropansyre;hydrochlorid
SMIL CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol næsten gennemsigtig.
Mængde 5 g
Formel vægt 183.59
Fysisk form Pulver