Få mere at vide
O-Acetyl-L-homoserin hydrochlorid, 95%, TRC
Artikelnummer. 30133274
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133274 25 mg
30005020 5 mg
30006598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17830025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 250736-84-6
Molekylær formel C6 H11 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 197.62
IUPAC navn (2S)-4-acetyloxy-2-aminobutansyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10;/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 197.0455
Procent renhed >95%