Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals O-acetyl-L-carnitinhydrochlorid
Beskrivelse
O-Acetyl-L-carnitinhydrochlorid bruges som en kolinerg agonist, der stimulerer neuronal respons på serotonin og acetylcholin. Acetylcarnitin har antinociceptiv aktivitet, der kan medieres af øget aktivitet af muskarine cholinerge receptorer eller mGlu2 glutamatreceptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 g |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Svag kolinerg agonist |
| Formel vægt | 239,70 g/mol |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Hvidt krystallinsk pulver |