missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Acetyl Isovanillin, TRC

Artikelnummer. 30317047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317047 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1797352.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Acetyl Isovanillin
CAS 881-57-2
Molekylær formel C10H10O4
Mængde 2.5 g
Synonym 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C
IUPAC navn (5-formyl-2-methoxyphenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.