Få mere at vide
O-Acetyl Isovanillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetyl Isovanillin |
| CAS | 881-57-2 |
| Molekylær formel | C10H10O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | (5-formyl-2-methoxyphenyl) acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vægt | 194.0579 |