missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Acetyl Abacavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetylabacavir |
| CAS | 178456-36-5 |
| Molekylær formel | C16 H20 N6 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, 1-acetate, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S,4R)- (9CI), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S-cis)-, O-Acetylabacavir |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O2/c1-9(23)24-7-10-2-5-12(6-10)22-8-18-13-14(19-11-3-4-11)20-16(17)21-15(13)22/h2,5,8,10-12H,3-4,6-7H2,1H3,(H3,17,19,20,21)/t10-,12+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1C[C@H](C=C1)n2cnc3c(NC4CC4)nc(N)nc23 |
| IUPAC navn | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.37 |
| Formel vægt | 328.1648 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?