Få mere at vide
O,a-Dimethyl-L-tyrosine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 35026-10-9 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-Tyrosine, O,α-dimethyl-, hydrochloride (9CI), (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(C[C@](C)(N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.7 |
| Formel vægt | 245.0819 |