Få mere at vide
O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028678
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11382029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26082.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380.24 g/mol
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat er et koblingsreagens og bruges som et additiv i peptidsyntese., Det er også involveret effektivt for at fremskynde koblingsprocessen og reducere tabet af chiral integritet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumhexafluorphosphat er et koblingsreagens og bruges som et additiv i peptidsyntese., Det er også effektivt involveret for at fremskynde koblingsprocessen og reducerer tabet af chiral integritet.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærkt sure eller alkaliske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148893-10-1
Molekylær formel C10H15F6N6OP
Molekylvægt (g/mol) 380.24
MDL nummer MFCD00274639
InChI nøgle JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
PubChem CID 9886157
IUPAC navn [dimethylamino(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Formel vægt 380.23
Procent renhed 99%