Få mere at vide
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorfosfat, 99%
Beskrivelse
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat er et koblingsreagens og bruges som et additiv i peptidsyntese., Det er også involveret effektivt for at fremskynde koblingsprocessen og reducere tabet af chiral integritet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumhexafluorphosphat er et koblingsreagens og bruges som et additiv i peptidsyntese., Det er også effektivt involveret for at fremskynde koblingsprocessen og reducerer tabet af chiral integritet.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærkt sure eller alkaliske materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | ∼185 °C (nedbrydning) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetonitril. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 380.23 |
| Procent renhed | 99% |