Få mere at vide
O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, 99+%
Artikelnummer. 15425275
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425275 25 g 25g
15415275 5 g 5g
15435275 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54732.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 330641-16-2 | C11H15BClF4N5O | 355,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330641-16-2
Molekylær formel C11H15BClF4N5O
Molekylvægt (g/mol) 355.53
MDL nummer MFCD04973270
InChI nøgle GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-6-chloro-1h-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborat e, 6-chlorobenzotriazol-1-yl oxy-dimethylamino methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate, tctu; 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium tetrafluoroborate, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-yl oxy dimethylamino methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, 1h-benzotriazolium, 1-bis dimethylamino methylene-5-chloro-, 3-oxide tetrafluoroborate 1-1:1, acmc-1agto, ksc569q6h
PubChem CID 24898642
IUPAC navn [(6-chlorbenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 198°C to 204°C
Mængde 25 g
Formel vægt 355.53
Procent renhed ≥99%