Få mere at vide
O-(6-klor-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11471350
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471350 50 g 50g
11355055 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26402.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 330645-87-9 | C11H15ClF6N5OP | 413,689 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330645-87-9
Molekylær formel C11H15ClF6N5OP
Molekylvægt (g/mol) 413.689
MDL nummer MFCD04973268
InChI nøgle ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
PubChem CID 42624899
IUPAC navn [(6-chlorbenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼180 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Formel vægt 413.69
Procent renhed ≥98%