Få mere at vide
O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine |
| CAS | 1037592-40-7 |
| Molekylær formel | C23H19Cl2N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | JPH 203 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19Cl2N3O4/c24-16-6-12(8-18(27)23(29)30)7-17(25)21(16)31-11-14-9-15(26)10-19-20(14)32-22(28-19)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,9-10,18H,8,11,26-27H2,(H,29,30)/t18-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC(Cl)=C(OCC2=C(OC(C3=CC=CC=C3)=N4)C4=CC(N)=C2)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-[(5-amino-2-phenyl-1,3-benzoxazol-7-yl)methoxy]-3,5-dichlorophenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.32 |