Få mere at vide
O-4-nitrobenzylhydroxylamin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 2086-26-2 |
| Molekylær formel | C7H9ClN2O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H |
| SMIL | Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.61 |
| Formel vægt | 204.0302 |