Få mere at vide
O-4-nitrobenzylhydroxylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476543
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476543 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4955301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Molekylær formel C7H9ClN2O3
Mængde 1 g
Synonym O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMIL Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 204.61
Formel vægt 204.0302