missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-4-Nitrobenzylhydroxylamine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | O-4-Nitrobenzylhydroxylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1794877-91-0 |
| Molekylær formel | C7H3D6ClN2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine-d6 Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine-d6 Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine-d6 Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D2; |
| SMIL | NOC([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[2H].Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.65 |
| Formel vægt | 210.0678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?