Få mere at vide
O-(4-nitrobenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11387615
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387615 1 g 1g
11397615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2086-26-2 | C7H9ClN2O3 | 204,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2086-26-2
Molekylær formel C7H9ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.61
MDL nummer MFCD00012954
InChI nøgle LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-4-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, 4-nitrobenzyloxyamine, o-4-nitrophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-4-nitrophenyl methyl-, monohydrochloride, p-nitrobenzyloxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrobenzyl-, monohydrochloride, o-p-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-4-nitrobenzyl hydroxylammonium hydrochloride, 1-aminooxy methyl-4-nitrobenzene hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrophenylmethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 74967
IUPAC navn O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∽215°C (decomposition)
Lugt Nearly Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 3709565
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 204.61
Procent renhed 98%