Få mere at vide
O-(4-Chloro-3-methylphenyl)methyl(mt-tolyl)carbamothioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(4-Chloro-3-methylphenyl)methyl(mt-tolyl)carbamothioate |
| CAS | 91039-20-2 |
| Molekylær formel | C16H16ClNOS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNOS/c1-11-5-4-6-13(9-11)18(3)16(20)19-14-7-8-15(17)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3 |
| SMIL | CC1=CC=CC(N(C)C(OC2=CC(C)=C(Cl)C=C2)=S)=C1 |
| IUPAC navn | O-(4-chloro-3-methylphenyl) methyl(m-tolyl)carbamothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.82 |
| Formel vægt | 305.06 |