Få mere at vide
O-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanin, TRC
Artikelnummer. 30137208
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137208 100 mg -
30136882 2.5 g 2.5g
30008792 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614425100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 674799-96-3
Molekylær formel C13 H14 N6 O
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Synonym 9H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]-, 1H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]- (9CI), 6-[[4-(Aminomethyl)phenyl]methoxy]-9H-purin-2-amine, O-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
IUPAC navn 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]-9H-purin-2-amin
SMIL NCc1ccc(COc2nc(N)nc3[nH]cnc23)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O6-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N6O/c14-5-8-1-3-9(4-2-8)6-20-12-10-11(17-7-16-10)18-13(15)19-12/h1-4,7H,5-6,14H2,(H3,15,16,17,18,19)
Formel vægt 270.1229
Procent renhed >95%