Få mere at vide
O-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine |
| CAS | 4299-63-2 |
| Molekylær formel | C15H12ClI2NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClI2NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(Cl)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 559.52 |
| Formel vægt | 558.8544 |