Få mere at vide
O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, TRC
Artikelnummer. 30337637
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30337637 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30337637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69020810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate
CAS 39800-29-8
Molekylær formel C8 H17 Cl2 N2 O2 P
Mængde 10 mg
Synonym Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-buten-1-yl ester, Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-butenyl ester (9CI), 3-Butenyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, NSC 154039, O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate
InChI formel InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13)
SMIL NP(=O)(OCCC=C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn N-[amino(but-3-enoxy)phosphoryl]-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 275.11
Formel vægt 274.0405